スキップする
SML2277
A192621
≥98 (HPLC)
別名:
(2R,3R,4S)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-[2-[(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]-2-(4-propoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, A-192621
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥113,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C33H38N2O6
CAS番号:
分子量:
558.66
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥113,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=C(CC)C=CC=C1CC)CN(C[C@H](C2=CC3=C(OCO3)C=C2)[C@H]4C(O)=O)[C@H]4C5=CC=C(OCCC)C=C5
InChI
1S/C33H38N2O6/c1-4-16-39-25-13-10-23(11-14-25)32-30(33(37)38)26(24-12-15-27-28(17-24)41-20-40-27)18-35(32)19-29(36)34-31-21(5-2)8-7-9-22(31)6-3/h7-15,17,26,30,32H,4-6,16,18-20H2,1-3H3,(H,34,36)(H,37,38)/t26-,30-,32+/m1/s1
InChI key
LQEHCKYYIXQEBM-FUKIBTTHSA-N
Biochem/physiol Actions
A192621 is a selective; orally available ETB endothelin receptor antagonist. A192621 has been shown to cause an increase in arterial blood pressure and to promote apoptosis in human pulmonary arterial smooth muscle cells.
Selective; orally available ETB endothelin receptor antagonist
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0129SML1596SML2064
A192621 ≥98 (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2277
A192621
AC-265347 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0129
AC-265347
PPZ2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1596
PPZ2
LBQ657 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2064
LBQ657
description
≥98 (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
A192621 chemical structure and properties
-
-
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
SML2277-BULK: + SML2277-VAR: + SML2277-5MG: + SML2277-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)