表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥263,000 |
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
¥263,000
カートの在庫状況を確認する
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
GlycoProfile™ IVキットは、脱グリコシル化システムにおいてトリフルオロメタンスルホン酸(TFMS)を使用して、タンパク質またはポリペプチドの構造を保護しながら、すべてのN-およびO-結合型糖鎖を完全に除去します。TFMSによる糖タンパク質の加水分解では、タンパク質分解は最小限で、放出されたグリカンが除去されます。条件を最適化して、単純糖タンパク質または低分子量糖タンパク質を30分以内に脱糖し、捕捉剤は不要です。高分子量または複雑な、哺乳類以外由来の糖タンパク質の場合、高タンパク質収率を得るための捕捉剤として無水アニソールが利用できます。
Application
GlycoProfile™ IV化学的脱グリコシル化キットは、ヒトα-L-イズロニダーゼおよびイモムシ(Helicoverpa armigera)腸管由来の周栄養マトリックスの脱グリコシル化に用いられています。また、植物由来の組換えヒトインターロイキン-13(rhIL-13)のグリコシル化の推定にも使用されています。
Features and Benefits
- タンパク質からN結合型糖鎖とO結合型糖鎖の両方を除去
- これにより、質量分析(MS)によるタンパク質コアの配列解析やDNAとタンパク質の配列比較が可能に
- 分子半径に影響を及ぼす糖鎖を除去
- 電気泳動による分子量測定を可能に
- 完全な脱グリコシル化を最短で30分で完了し、高スループットを実現
- 複数の酵素反応を必要としないため、迅速
- 多様な糖タンパク質に対応
- 信頼性の高いMS結果を促進するためにタンパク質コアの分解は最小限に
Preparation Note
キットには一般的な糖タンパク質サンプル1-2 mgに対し、脱糖鎖反応を10回以上行うのに十分な量の試薬が含まれています。RNase B糖タンパク質スタンダ-ドも同梱されています。
Legal Information
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description TFMS Deglycosylation System | description - | description sufficient for 20 samples | description Sufficient for 24 samples |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
注意喚起語
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
標的臓器
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan