安全性情報
PLA0126
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-Phospho 53BP1 (S25) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
1, 53BP1, TDRD30, TP53, p202, p53-binding protein 1, p53BP1, tumor protein 53-binding protein, tumor protein p53-binding protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥70,640
¥70,640
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥70,640
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥70,640
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_005648.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer25 )
遺伝子情報
human ... TP53BP1(7158)
免疫原
Immunogen for PLA0126 was a phosphorylated synthetic peptide, which represented a portion of human p53 Binding Protein 1 (GeneID 7158) around serine 25 according to the numbering given in entry NP_005648.1.
物理的形状
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
その他情報
53BP1 (p53 Binding Protein 1) is an early participant in the cellular response to DNA double-strand breaks. 53BP1 functions in a redundant role in phosphorylation of the downstream checkpoint effector proteins Brca1 and Chk2 but was required for the formation of Brca1 foci in a hierarchical branched pathway for the recruitment of repair and signaling proteins to sites of DNA damage.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0126-100UL:
PLA0126-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Devon Lundine et al.
Molecular cancer research : MCR, 20(12), 1799-1810 (2022-09-09)
The TP53 gene is mutated in 80% of triple-negative breast cancers. Cells that harbor the hot-spot p53 gene mutation R273H produce an oncogenic mutant p53 (mtp53) that enhances cell proliferative and metastatic properties. The enhanced activities of mtp53 are collectively