安全性情報
PLA0074
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-BARD1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
BARD-1, BRCA1-associated RING domain gene 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥78,000
¥78,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥78,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥78,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:500-1:2,500
アクセッション番号
NP_000456.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... BARD1(580)
免疫原
The epitope recognized by PLA0074 maps to a region between residues 250 and 300 of human BRCA1-associated RING Domain 1 using the numbering given in entry NP_000456.1 (GeneID 580).
物理的形状
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
その他情報
BRCA1 associated RING domain 1 (BARD1) together with BRCA1 is an E3 ubiquitin ligase. BARD1/BRCA1 has been shown to ubiquinate RNA polymerase II in response to DNA damage. BARD1/BRCA1 ubiquitin ligase activity has also been shown to be important in the prevention of double stranded breaks and the regulation of centrosome number.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0074-100UL-KC:
PLA0074-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)