The specific epitope sequence is not available. This gene is mapped to human chromosome 11q23.2–11q23.3. The immunogen is a phospho-peptide corresponding to Phospho-Histone H2AX (Ser139).
SAB5600038
Anti-Gamma H2AX (phospho-Ser139) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM224, purified immunoglobulin
別名:
H2AX Ser139 p, Histone H2AX (phospho ser139)
サイズを選択してください
¥84,100
サイズを選択してください
About This Item
¥84,100
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM224, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 0.2- 1 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer139)
遺伝子情報
human ... H2AX(3014)
詳細
特異性
免疫原
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600038-100UG:
この製品を見ている人はこちらもチェック