Merck
P8538
Sigma-Aldrich
プロテインキナーゼ Cδアイソザイム ヒト
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Ca2+-活性化, リン脂質依存性セリン/スレオニンキナーゼδアイソザイム ヒト, PKCδ ヒト
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥98,300
¥98,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥98,300
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
¥98,300
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
品質水準
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
74-79 kDa by SDS-PAGE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PRKCD(5580)
生物化学的/生理学的作用
PKCδは多くの種類の細胞において、アポト-シスの誘導にかかわっています。
プロテインキナ-ゼC(PKC)はセリン/スレオニンキナ-ゼの一種であり、活性化された種々のホスホリパ-ゼの作用でホスファチジルイノシト-ル二リン酸(PIP2)およびホスファチジルコリン(PC)からDAGを生じるシグナル伝達経路によって、細胞内で活性化されます。ホルボ-ルエステルもPKCを刺激します。少なくとも11種類のPKCアイソザイムが確認されており、これらは1次構造、組織分布、細胞内局在性、細胞外シグナルに対する応答性や基質特異性が異なっています。これらのアイソザイムは3つのサブファミリ-に分類されます。第一のファミリ-はCa2+およびリン脂質依存性の分子であり、PKCα, βI, βII, γがこれに入ります。第二のファミリ-はリン脂質依存性ですがCa2+非依存性の酵素群で、PKCδ, ε, η, θが属します。第三のファミリ-にはDAGやホルボ-ルエステルで活性化されないPKCξ, μ, ιが分類されます。
リン酸化は全PKCの重要な調節メカニズムであると考えられています。PKCは、細胞の形質転換、増殖、分化、ラッフリング、小胞輸送、アポト-シス、遺伝子発現の調節に関与しています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで1分間に1 nmolのリン酸をPKC ε基質ペプチドに転移させる量です。
物理的形状
20mM HEPES溶液 (pH 7.4, 2mM EDTA, 2mM EGTA, 5mM DTT, 100mM NaCl, 0.05%Triton X-100, 50%グリセロ-ル含有)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
P8538-20UG:
P8538-VAR:
P8538-5UG-PW:
P8538-20UG-PW:
P8538-5UG:
P8538-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Girdhar K Pandey et al.
Cell research, 17(5), 411-421 (2007-05-09)
Potassium is one of the major macro-nutrients essential for a number of cellular processes in plants. Low potassium level in the soil represents a limiting factor for crop production. Recent studies have identified potassium transporters that are involved in potassium
Bingfang Xu et al.
Developmental biology, 319(2), 211-222 (2008-06-06)
Targeted deletion of Tssk1 and 2 resulted in male chimeras which produced sperm/spermatogenic cells bearing the mutant allele, however this allele was never transmitted to offspring, indicating infertility due to haploinsufficiency. Morphological defects in chimeras included failure to form elongated
Yahui Li et al.
Molecular human reproduction, 17(1), 42-56 (2010-08-24)
Members of the testis-specific serine/threonine kinases (Tssk) family may have a role in sperm differentiation in the testis and/or fertilization. To gain insight into the functional relevance of these kinases, their expression was examined both at the mRNA and protein
Mayuko Akaboshi et al.
Journal of molecular biology, 377(1), 246-257 (2008-02-02)
Calcium signals mediate a multitude of plant responses to external stimuli. Calcineurin B-like (CBL) proteins and their target kinases, CBL-interacting protein kinases (CIPKs), represent important relays in plant calcium signaling. CBL interacts with CIPK through a conserved motif (NAF/FISL motif)
Nichole Link et al.
The Journal of cell biology, 178(4), 567-574 (2007-08-08)
We examined post-eclosion elimination of the Drosophila wing epithelium in vivo where collective "suicide waves" promote sudden, coordinated death of epithelial sheets without a final engulfment step. Like apoptosis in earlier developmental stages, this unique communal form of cell death