P7965
モノクロナール抗P-糖タンパク質(MDR) マウス宿主抗体
clone F4, ascites fluid
別名:
Anti-ABC20, Anti-CD243, Anti-CLCS, Anti-GP170, Anti-MDR1, Anti-P-GP, Anti-PGY1, Anti-p-170
サイズを選択してください
¥77,400
サイズを選択してください
About This Item
¥77,400
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
F4, monoclonal
分子量
antigen 170-180 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
hamster, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human kidney sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable using cell-surface RIA
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
P7965-VAR:
P7965-.2ML:
P7965-100UL:
P7965-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.