Merck
P8374
Sigma-Aldrich
Pyoverdines−Fe complex
from Pseudomonas fluorescens, >90% (HPLC)
別名:
ピオベルジン, Fe-Pv
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥39,900
¥39,900
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥39,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥39,900
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
由来生物
Pseudomonas fluorescens
品質水準
アッセイ
>90% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: ~10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pyoverdines-Fe complex has been used in cyclic voltammetry to determine potential detection windows and peak potentials.[1][2]
生物化学的/生理学的作用
ピオベルジンはシュードバクチンおよびpyoverdinとも呼ばれる蛍光シデロフォアで、鉄に高い親和性を示し、鉄欠損増殖条件下の蛍光シュードモナス菌によって合成されます。
ピオベルジンはシュードバクチンおよびpyoverdinとも呼ばれる蛍光シデロフォアで、鉄に高い親和性を示し(1032 M-1)、鉄欠損増殖条件下の蛍光シュードモナス菌によって合成されます。 ピオベルジンは、鉄を過剰添加した肝細胞培養で産生される鉄毒を防ぎ 、効果的にヒドロキシルラジカルおよびペルオキシルラジカルを除去します。 ピオベルジンはトランスフェリンおよびラクトフェリンから効果的に鉄を獲得します。 またピオベルジンはフハイカビ属によるトマト立ち枯れ病の抑制に関与し 、および成長促進を示す高等植物もあります。
The complex ferri-pyoverdine acts as a signaling molecule inducing the production of secreted virulence factors in Pseudomonas aeruginosa.[3] Ferri-pyoverdines promote the growth of both P. fluorescens and P. aeruginosa in minimal medium.
物理的形状
Supplied as a mixture containing mainly the succinic acid (MW=1161), 2-hydroxy glutaramide (MW=1190), and succinamide (MW=1160) forms of pyoverdines, bound to iron.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P8374-BULK:
P8374-1MG-PW:
P8374-VAR:
P8374-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul A Beare et al.
Molecular microbiology, 47(1), 195-207 (2002-12-21)
Under iron-limiting conditions, Pseudomonas aeruginosa produces a siderophore called pyoverdine. Pyoverdine is secreted into the extracellular environment where it chelates iron, and the resulting ferri-pyoverdine complexes are transported back into the bacteria by a cell surface receptor protein FpvA. Pyoverdine
Fast Selective Detection of Pyocyanin Using Cyclic Voltammetry
Sensors (2016)
Electrochemical sensing of biomarker for diagnostics of bacteria-specific infections
Fatima A
Nanomedicine (London, England) (2016)
Islem Gandouzi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(7) (2019-04-14)
Pyoverdine is a fluorescent siderophore produced by Pseudomonas aeruginosa that can be considered as a detectable marker in nosocomial infections. The presence of pyoverdine in water can be directly linked to the presence of the P. aeruginosa, thus being a