スキップする
F8014
フェリクローム, 鉄不含 Ustilago sphaerogena由来
別名:
デフェリフェリクローム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥28,600
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥113,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H45N9O12
CAS番号:
分子量:
687.70
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥28,600
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
C\C(CC(O)=O)=C/C1=[O][Fe]2345ON1CCCC6NC(=O)CNC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCN(O2)C(\C=C(\C)CC(O)=O)=[O]3)NC(=O)C(CCCN(O4)C(\C=C(/C)CC(O)=O)=[O]5)NC6=O
InChI
1S/C27H45N9O12/c1-16(37)34(46)10-4-7-19-25(43)30-14-23(41)28-13-22(40)29-15-24(42)31-20(8-5-11-35(47)17(2)38)26(44)33-21(27(45)32-19)9-6-12-36(48)18(3)39/h19-21,46-48H,4-15H2,1-3H3,(H,28,41)(H,29,40)(H,30,43)(H,31,42)(H,32,45)(H,33,44)/t19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
ZFDAUYPBCXMSBF-ACRUOGEOSA-N
Biochem/physiol Actions
成長を促進する鉄キレ-ト剤。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F4165F6008L5390
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F8014-1MG-PW: + F8014-BULK: + F8014-VAR: + F8014-5MG: + F8014-5MG-PW: + F8014-1MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)