Merck
P7780
Sigma-Aldrich
Propionylpromazine hydrochloride
別名:
Propiopromazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥46,920
¥46,920
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥46,920
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2OS · HCl
CAS番号:
分子量:
376.94
Beilstein:
38502
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥46,920
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2OS.ClH/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20;/h5-6,8-11,14H,4,7,12-13H2,1-3H3;1H
InChI Key
ZFWVWZODBGTOIL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7780-500MG:
P7780-1G:
P7780-VAR:
P7780-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[The opinion of O. Habler].
O Habler
Der Anaesthesist, 50(8), 613-614 (2001-09-15)
[Effects and side effects of some combinations of often used tranquillizers for sedation in horses].
W Rohr et al.
DTW. Deutsche tierarztliche Wochenschrift, 89(7), 262-267 (1982-07-06)
R Langer et al.
Zentralblatt fur Veterinarmedizin. Reihe A, 41(7), 509-522 (1994-09-01)
The effect of Combolen (3.9 mg/kg bw s.c.) on the distribution of erythrocytes in dogs was investigated. After application of Combolen, the hematocrit of the animals decreased exponentially within 1 h by 21%. The reversal of the reduction began from
[Acute normovolemic hemodilution (ANH). Der Anaesthesist (2000) 49: 939-948].
M Alef
Der Anaesthesist, 50(8), 612-613 (2001-09-15)
Y Govaert et al.
The Analyst, 123(12), 2507-2512 (1999-08-06)
A rapid and sensitive multi-residue method was developed to attempt to confirm the presence of the beta-blocker carazolol and the tranquillizers acepromazine, azaperone, chlorpromazine, propionylpromazine and xylazine in pig muscle tissues. The procedure involves determination by liquid chromatography coupled with