Merck
34083
Supelco
Flunixin-d3
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2-[2-Methyl-d3-3-(trifluoromethyl)phenylamino]nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥45,600
¥45,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥45,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8D3F3N2O2
CAS番号:
分子量:
299.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥45,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
InChI Key
NOOCSNJCXJYGPE-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34083-10MG:
34083-VAR:
34083-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Abir Khaled et al.
Analytica chimica acta, 1056, 34-46 (2019-02-25)
This paper presents the development and validation of a fully automated, high-throughput multiclass, multiresidue method for quantitative analysis of 77 veterinary drugs in chicken muscle via direct immersion solid phase microextraction (DI-SPME) and ultra-high pressure liquid chromatography-electrospray ionization - tandem
Weilin L Shelver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(51), 9697-9701 (2016-12-14)
Twenty dairy cows received flunixin meglumine at 2.2 mg/kg bw, administered once daily by either the intravenous (IV) or intramuscular (IM) route for three consecutive days with either intravenous normal saline (NS) or lipopolysaccharide (LPS) providing a balanced design with
Weilin L Shelver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(1), 336-345 (2015-12-24)
Twenty cull dairy cows (645 ± 83 kg) were treated with 2.2 mg/kg bw flunixin by intravenous (IV) or intramuscular (IM) administration with, or without, exposure to lipopolysaccharide in a two factor balanced design. The usefulness of screening assays to