アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
色
yellow
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(C)=O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- as a component of anesthesia cocktail to test its effects on behavioral changes in rats
- as a component of anesthesia cocktail to study its effects on lung resistance of rats
- as an anti-psychotic pharmaceutical agent to study its cytotoxic effects on malignant glioma in glioblastoma (GBM) cells
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
A7111-10MG:
A7111-BULK:
A7111-VAR:
A7111-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、ドーパミン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。