Merck
P6956
Sigma-Aldrich
1-パルミトイル-2-オレオイル-sn-glycero-3-ホスホ-rac-(1-グリセリン) アンモニウム塩
≥99%
別名:
L-α-ホスファチジル-DL-グリセリン, β-オレオイル-γ-パルミトイル (C18:1,[cis]-9/C16:0) アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H80NO10P · xNH3
分子量:
766.04 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
形状
solid
官能基
ester
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][N+]([H])([H])[H].[H]\C(CCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COP([O-])(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C40H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h15,17,37-38,41-42H,3-14,16,18-36H2,1-2H3,(H,45,46);1H3/b17-15-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI Key
RVRILIVONLLHGP-FOVVTBNVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6956-500MG:
P6956-VAR:
P6956-5MG:
P6956-100MG:
P6956-25MG:
P6956-BULK:
試験成績書(COA)