Merck
P4238
Sigma-Aldrich
Prion Protein Fragment 106-126 Scrambled Human
≥85% (HPLC), solid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 MG
¥55,340
¥55,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 MG
¥55,340
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C80H138N26O24S2
CAS番号:
分子量:
1912.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥55,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
solid
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Asn-Gly-Ala-Lys-Ala-Leu-Met-Gly-Gly-His-Gly-Ala-Thr-Lys-Val-Met-Val-Gly-Ala-Ala-Ala
アプリケーション
Control used in the study of the biological activity of prion protein.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)