Merck
P6222
Sigma-Aldrich
プレキャストアガロースゲル
8-well (portrait orientation)
別名:
8-well Precast Agarose Gels, Precast agarose gels for nucleic acid separation
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥40,560
¥40,560
単価¥50,700割引20%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥40,560
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
¥40,560
単価¥50,700割引20%
出荷予定日2025年4月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
グレード
for molecular biology
品質水準
フォーム
gel form
含まれません
ethidium bromide
濃度
1.25% agarose (in 1x MOPS buffer; for RNA electrophoresis)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Precast agarose gels are designed for high resolution separation of nucleic acids, producing sharp RNA bands with low background fluorescence. Precast gels are individually foil sealed in plastic trays and are supplied in a box of twenty.
Gel size: 6.0 × 9.5 cm, 5.5 mm thick
Cassette size: 6.8 × 10.2 cm container tray (fits common horizontal electrophoresis units)
Well orientation: 8-well, portrait style
アプリケーション
プレキャストアガロースゲルは分解能の高い核酸の分離ができ、バックグラウンド蛍光の少ないシャープなDNAおよびRNAバンドが得られます。プレキャストゲルはプラスチックトレイに入れて個別にホイル密封されており、器具や取り扱いによる汚染を避けることができます。ゲルはプラスチックトレイに入れたまま電気泳動にかけることができます。
TBE-アガロースゲルは、DNAの電気泳動で一般的に用いられる2種類の濃度(1%および4%)で提供されています。TBE-アガロースゲルには染色のため臭化エチジウム(0.5 μg/mL)が含まれています。TBE-アガロースゲルには8ウェル、20ウェル、24ウェルの3タイプが用意されています。分離範囲は1%ゲルで500~1000 bp、4%ゲルで8~1000 bpです。
MOPS-アガロースゲル(1.25%)には変性剤(例:ホルムアルデヒドやグリオキサール)を含まないため、total RNAやin vitro RNA転写産物の分析やノーザンブロッティングに使用できます。RNAの電気泳動は、通常、染色を妨げません。重要な二次構造が予測される場合、製品の添付文書に記載された方法でRNAを変性する必要があります。1.25% MOPSゲルの分離範囲は0.25~10 kbです。
Precast Agarose Gels has been used for the electrophoresis of purified PCR products.[1]
包装
個別にホイル包装されたゲルが1パックに20枚入っています。
その他情報
DNAアガロースゲルには、1× TBEバッファー(0.089 M Tris-ホウ酸、pH 8.3、2 mM EDTA)および0.5 mg/mLの臭化エチジウムが含まれています。
RNAアガロースゲルには、1× MOPS(20 M MOPS、5 mM酢酸ナトリウム、1 mM EDTA、1 mM EGTA、pH 7.0)が含まれています。
品質
DNaseやRNase活性は検出されませんでした。
物理的形状
ゲルサイズ:6.0 × 9.5 cm、厚さ5.5 mm
カセットサイズ:6.8 × 10.2 cm コンテナトレイ(一般的な水平型電気泳動槽に収まります)
サンプルフォーマット:8ウェル(縦型)、20ウェル(横型)、24ウェル(2 × 12ウェル縦型)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6222-1EA:
P6222-VAR:
P6222-1PAK:
P6222-1PAK-PW:
P6222-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nikolai A Shevchuk et al.
Nucleic acids research, 32(2), e19-e19 (2004-01-24)
A procedure for precise assembly of linear DNA constructs as long as 20 kb is proposed. The method, which we call long multiple fusion, has been used to assemble up to four fragments simultaneously (for a 10.8 kb final product)
Claudia S Meier-Trummer et al.
PloS one, 4(7), e6265-e6265 (2009-07-16)
Malignant catarrhal fever (MCF) is a lethal disease of cattle, characterized by vasculitis, necrosis, and accumulation of activated, dysregulated cytotoxic lymphocytes in various tissues. Ovine gamma herpesvirus 2 (OvHV-2) is a causative agent of MCF, which may trigger the disease
プロトコル
Precast Agarose Gels for RNA Electrophoresis are suitable for separating RNA sizes from 0.25 to 10 kb.