Merck
11696505001
Roche
アガロースゲルDNA抽出キット
kit of for up to 100 reactions
別名:
アガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
品質水準
メーカー/製品名
Roche
包装
kit of for up to 100 reactions
関連するカテゴリー
詳細
アガロースゲルからのDNA断片の溶出用。
アガロースゲルDNA抽出キットは、高品質のDNAを大量に簡便に単離します。
アガロースゲル電気泳動と抽出を組み合わせることにより、希釈したDNA水溶液を簡単に濃縮できます。キットで処理した後、DNAは20~50 μLの容量で回収できます。単離されたDNAフラグメントには、一般的なダウンストリーム手順に影響を与える阻害剤を含んでいません。例えば、回収されたDNAは、クローニングベクターに効率的にライゲーションしたり、高い比活性で標識することができます。制限消化は阻害されることなく進行します。
アプリケーション
アガロースDNA抽出キットは、標準または低融点アガロースから、小さなDNA断片および大きなDNA断片の両方を効率的に単離します。回収されたDNA断片は以下に適しています:
  • ライゲーションおよび形質転換
  • 酵素による制限消化
  • ランダムプライムまたはニックトランスレーションラベリング方法
  • シークエンシング
  • PCR/ロングPCR
  • クローニング
  • 希薄核酸溶液の濃縮
アガロースゲルDNA抽出キットは、アガロースゲルから全長(CHRNA_v2)および最短(CHRNA_v3)アンプリコンを抽出するために使用されています。
特徴および利点
  • 迅速で簡便です。
わずか45分で、高収量のDNAを抽出します。実践的な手順はほとんどありません。
  • 多様なアガロースおよび緩衝液システムを組み合わせます。
低融点アガロースは必要ありません。
  • 効率的に精製します。
DNAの極めて特異的な結合により、不純物を簡単に除去できます。
  • せん断せずに大きなDNA断片を単離します。
シリカ粒子はサイズが均一で、表面が滑らかであるため、100 kbまでのインタクトなDNA断片を確実に回収できます。
  • >=20 bpのオリゴヌクレオチドを単離します。
シリカ粒子のサイズ分布が狭く、微粒子がないため、マトリックスの高い結合能が保証されます。
  • 酵素による阻害を回避します。
懸濁液中に微粒子は観察されません。回収された生成物は、その後の酵素反応を阻害しません。
構成
  • 100の標準反応用のシリカマトリックス
  • 可溶化バッファー
  • 核酸結合バッファー
  • 洗浄バッファー
品質
DNA分子量マーカーIIは0.8%アガロースゲルで分離され、546、2,322、および6,557 bpの断片がキットのコンポーネントで単離されます。各フラグメントについて、予測量のDNAが回収されます。使用したDNAの断片長、調製、および純度などのパラメーターに応じて、最大80%の回収率が達成されます。DNA断片は制限酵素で消化されます。DNA消化の阻害は観察されません。
調製ノート
カオトロピック塩(過塩素酸ナトリウム)を含む可溶化バッファーは、DNAフラグメントを含むアガロースゲルスライスを溶解します。カオトロピック塩の存在下では、DNAフラグメントはシリカマトリックスに選択的に結合します。DNAは結合したままで、一連の迅速な洗浄およびスピンの手順により、低分子混入物が除去されます。最後に、低塩溶出によりシリカマトリックスからDNAが除去されます。このプロセスでは、DNAの沈殿、有機溶媒の抽出、またはDNAの広範な処理は必要ありません。
その他情報
ライフサイエンス研究用途に限ります。診断用途に使用しないでください。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seiya Kanno et al.
STAR protocols, 3(2), 101439-101439 (2022-06-10)
We describe a protocol for a live-cell luciferase assay system for continuously monitoring fibroblast growth factor (FGF) signal disruption in human-induced pluripotent stem cells (iPSCs). Signal disrupting effects of chemicals are used as an indicator to evaluate toxicity. The assay
Zhongchun Tong et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(6), 5491-5496 (2017-12-30)
A high prevalence of Enterococcus faecalis (E. faecalis) is observed in teeth with root canal treatment failures. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) are widely distributed in prokaryotes that have adaptive immune systems against mobile elements, including pathogenic genes.
Joris van Arensbergen et al.
Nature biotechnology, 35(2), 145-153 (2016-12-27)
Previous methods to systematically characterize sequence-intrinsic activity of promoters have been limited by relatively low throughput and the length of the sequences that could be tested. Here we present 'survey of regulatory elements' (SuRE), a method that assays more than
Cholinergic Receptor Nicotinic Alpha 5 (CHRNA5) RNAi is associated with cell cycle inhibition, apoptosis, DNA damage response and drug sensitivity in breast cancer
Koker SC, et al.
PLoS ONE, 13(12), e0208982-e0208982 (2018)
Sahika Cingir Koker et al.
PloS one, 13(12), e0208982-e0208982 (2018-12-14)
Cholinergic Receptor Nicotinic Alpha 5 (CHRNA5) is an important susceptibility locus for nicotine addiction and lung cancer. Depletion of CHRNA5 has been associated with reduced cell viability, increased apoptosis and alterations in cellular motility in different cancers yet not in