Merck
P5929
Sigma-Aldrich
Phytatray II
L × W × H 11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in., PETG, sterile; γ-irradiated
別名:
植物組織培養システム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥20,200
250 EA
¥72,900
¥20,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥20,200
250 EA
¥72,900
About This Item
UNSPSCコード:
41161500
NACRES:
NB.22
¥20,200
Check Cart for Availability
物質
PETG
無菌性
sterile; γ-irradiated
L × W × H
11.4 cm × 8.6 cm × 10.2 cm  in.
アプリケーション
agriculture
関連するカテゴリー
詳細
このトレイは、PETG製の無菌ディスポーザブル植物細胞培養容器です。 これは、非常に多くの植物細胞培養用途、例えば、高スループットスクリーニング等にとって理想的です。
包装
各ボックスに滅菌済みフタとトレイが包装されています。
法的情報
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
培養チューブ size 25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass tube
Z681784
培養チューブ
Munusamy Madhaiyan et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 113(11), 1617-1632 (2020-09-20)
In this study, two endophytic bacterial strains designated JS21-1T and S6-262T isolated from leaves of Elaeis guineensis and stem tissues of Jatropha curcas respectively, were subjected for polyphasic taxonomic approach. On R2A medium, colonies of strains JS21-1T and S6-262T are