Merck
Z740162
Sigma-Aldrich
Phytatray III
L × W × H 9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm, (recycled polyethylene terephthalate - RPET), sterile; γ-irradiated
別名:
Phytatray, Phytatray III, Plant Culture Tray
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 EA
¥57,400
¥57,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
200 EA
¥57,400
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
¥57,400
Check Cart for Availability
物質
(recycled polyethylene terephthalate - RPET)
無菌性
sterile; γ-irradiated
L × W × H
9.5 cm × 9.5 cm × 10.5 cm
アプリケーション
agriculture
関連するカテゴリー
詳細
These trays are sterile, disposable plant cell culture vessels made of PETG. They are ideal for numerous plant cell culture applications, such as high throughput screening.
法的情報
Phytatray is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1