Merck
Z373206
Sigma-Aldrich
植物組織培養システムの一時的な浸漬
pore size 1 μm, filter diam. 37 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161500
NACRES:
NB.22
フィルタ直径
37 mm
ポアサイズ
1 μm
アプリケーション
agriculture
関連するカテゴリー
詳細
使いやすいRITA®システムで培地に断続的に浸漬し、植物培養物に栄養を与えて酸素を供給します。0.9 L容器でスクリーンディスク上またはバスケット内に培養物を保持します。滅菌ろ過した低圧空気をチャンバーに送り込み、液体培地を押し上げて培養物を浸します。
空気のフローによって培地が酸素化され、撹拌されます。フローをオフにすると圧力が低下し、培地が容器の底に戻ります。成分はすべて、オートクレーブ可能かつ再利用可能です。
マニホールドとソレノイドバルブを使用すると、1台のエアポンプでいくつかの容器を自動的に操作できます。マニホールド、エアポンプ、インレットおよびアウトレットフィルターは付属していません。
in vitro植物培養に使用するRITA®一時浸漬システムにより、ゲル培地での培養と比較して収量が向上します。
  • 簡単な植物および培地処理
  • 栄養の改善:植物は浸漬プロセス中に培地と密接に接触します。
  • 植物は、浸漬の残り期間にわたって毛細管フィルム(ポリスルホン)で覆われます。
  • 窒息の顕著な減少
  • 浸漬ごとに培養雰囲気を完全に更新
  • 浸漬頻度と継続時間を変更することによる形態学的プロセスの制御
  • 2つのインレットフィルターとアウトレットフィルターの微細孔径は、1 μm、直径は37 mmです。
法的情報
RITA is a registered trademark of Vitropic S.A.