Merck
P5881
Sigma-Aldrich
ピペリジン
≥99.0% (GC)
別名:
ヘキサヒドロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
Beilstein:
102438
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
23 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5881-1L:
P5881-10ML:
P5881-6X500ML:
P5881-250ML:
P5881-BULK:
P5881-500ML:
P5881-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total synthesis of (-)-kopsinine by an asymmetric one-pot [n+2+3] cyclization.
Shingo Harada et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(10), 2196-2198 (2012-08-22)
Marek Łuczkowski et al.
Inorganic chemistry, 47(23), 10875-10888 (2008-10-31)
A de novo protein design strategy provides a powerful tool to elucidate how heavy metals interact with proteins.Cysteine derivatives of the TRI peptide family (Ac-G(LKALEEK)4G-NH2) have been shown to bind heavy metals in an unusual trigonal geometry. Our present objective
J Phillip Turner et al.
ACS chemical neuroscience, 5(7), 552-558 (2014-04-03)
Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia and the sixth leading cause of death in the United States. Plaques composed of aggregated amyloid-beta protein (Aβ) accumulate between the neural cells in the brain and are associated with
Elisabeth T Hennessy et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6132), 591-595 (2013-05-04)
The manipulation of traditionally unreactive functional groups is of paramount importance in modern chemical synthesis. We have developed an iron-dipyrrinato catalyst that leverages the reactivity of iron-borne metal-ligand multiple bonds to promote the direct amination of aliphatic C-H bonds. Exposure
Niina Aaltonen et al.
Chemistry & biology, 20(3), 379-390 (2013-03-26)
Monoacylglycerol lipase (MAGL) terminates the signaling function of the endocannabinoid, 2-arachidonoylglycerol (2-AG). During 2-AG hydrolysis, MAGL liberates arachidonic acid, feeding the principal substrate for the neuroinflammatory prostaglandins. In cancer cells, MAGL redirects lipid stores toward protumorigenic signaling lipids. Thus MAGL