Merck
P5208
Sigma-Aldrich
血小板由来内皮細胞増殖因子 ヒト
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
PD-ECGF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥60,200
¥60,200
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥60,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥60,200
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
血小板由来内皮細胞増殖因子 ヒト, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
5-30 ng/mL EC50
分子量
49 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1 EU/mg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
血小板由来内皮細胞増殖因子(PD-ECGF)は、最初にヒト血小板から精製された内皮細胞マイトジェンです。線維芽細胞増殖因子(FGF)ファミリーの内皮細胞マイトジェンとは対照的に、PD-ECGFは、最初にヒト血小板から精製された内皮細胞増殖因子で、ヘパリンと結合せず、線維芽細胞の増殖を刺激しません。これは、ヒト包皮線維芽細胞の増殖を刺激するが、内皮細胞には不活性なPDGFの作用とは対照的です。PD-ECGFはin vitro、in vivoにおいて内皮細胞を刺激すると考えられます。PD-ECGFは、ウシ大動脈内皮細胞に対し走化性を有します。PD-ECGFは、平滑筋細胞の遊走を誘導しません。PD-ECGFは血管新生に関与しており、ニワトリ漿尿膜の血管系の発達およびヌードマウスにおける腫瘍細胞の血管新生の両方において、強力な血管形成活性を有しています。PD-ECGFは、pIが4.0~4.8、分子量が49 kDaです。
組み換えヒトPD-ECGFの生物活性は、ヒト臍帯静脈内皮細胞を用いた細胞増殖アッセイで測定します。EC50は、細胞によるバイオアッセイで細胞増殖を 50%増加させる増殖因子の有効濃度と定義されます。
アプリケーション
PD-ECGF is involved in angiogenesis and has potent angiogenic activity both in the developing vascular system of the chick chorioallantoic membrane and in vascularization of tumors in nude mice.
生物化学的/生理学的作用
PD-ECGFは、最初にヒト血小板から精製された、pI 4.0~4.8、45 kDaの内皮細胞マイトジェンです。ウシ大動脈内皮細胞に対する走化性を有しますが、平滑筋細胞の移動は誘導しません。PD-ECGFは血管新生に関与しており、ニワトリ漿尿膜の血管系の発達およびヌ-ドマウスにおける腫瘍細胞の血管新生の両方において、強力な血管形成活性を有しています。PD-ECGFは、一部の腫瘍において高いレベルで発現しています。
物理的形状
0.2 μmフィルタ-で濾過した、0.5 mg BSAを含有するリン酸緩衝生理食塩水の凍結乾燥品
アナリシスノート
ヒトPD-ECGFの増殖活性は、ヒト臍静脈内皮細胞を用いた培養で測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
P5208-.01MG:
P5208-VAR:
P5208-BULK:
P5208-10UG-PW:
P5208-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Griffiths et al.
British journal of cancer, 76(6), 689-693 (1997-01-01)
Angiogenesis plays an important role in the growth and metastasis of solid tumours. Platelet-derived endothelial cell growth factor (PD-ECGF) is known to be chemotactic for endothelial cells in vitro and angiogenic in vivo. It is also known as gliostatin, a
H Aikawa et al.
Anticancer research, 19(5B), 4305-4309 (2000-01-11)
In order to elucidate the roles of tumor angiogenesis in lung carcinogenesis, the expressions of several angiogenic factors in lung carcinoma tissues were examined. Tissue specimens from 112 cases of resected non-small cell lung cancer (NSCLC) were studied. The expressions
Jue Li et al.
Bioengineered, 13(3), 4844-4856 (2022-02-15)
The association between spinal cord injury (SCI) and bladder symptoms has been intensively described. Human umbilical cord mesenchymal stem cell (hUC-MSC) treatment is beneficial to the recovery of bladder function after SCI, but its mechanism is unclear. We established an
C-S Bao et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 22(19), 6436-6447 (2018-10-20)
This research aimed to investigate the therapeutic effects of transplanted human umbilical cord mesenchymal stem cells (hUCMSCs) on spinal cord injury in mice and to explore its molecular mechanism. Spinal cord injury model in C57BL/6J mice was established. On the
Sinsuk Han et al.
Autophagy, 17(12), 4182-4201 (2021-03-25)
Mitochondria are the main cellular energy powerhouses and supply most of the energy in the form of ATP to fuel essential neuronal functions through oxidative phosphorylation (OXPHOS). In Alzheimer disease (AD), metabolic and mitochondrial disruptions are an early feature preceding
資料
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.