Merck
P8953
Sigma-Aldrich
血小板由来成長因子 ブタ血小板由来
PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
PDGF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
Porcine
品質水準
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
形状
lyophilized powder
有効性
39.00 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
glycoprotein 38 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
アプリケーション
PDGF elicits multifunctional actions with a variety of cells, including mitogenesis of mesoderm-derived cells, increased extracellular matrix synthesis, and chemotaxis and activation of neutrophils, monocytes and fibroblasts.
生物化学的/生理学的作用
哺乳動物の血清に見られる主要なマイトジェンで、凝固塊形成中に血小板から放出されます。中胚葉由来細胞の有糸分裂、細胞外マトリックスの合成の増加、ならびに好中球、単球および線維芽細胞の走化と活性化を誘導します。また、真皮および腱の線維芽細胞、血管平滑筋細胞、グリア細胞、および軟骨細胞の分裂を促進します。 創傷治癒を加速する際にトランスフォ-ミング増殖因子β1と相互作用すると考えられています。しかし、PDGFは動脈硬化および腫瘍形成において病原性があるとも考えられています。
物理的形状
凍結乾燥品(40%アセトニトリル、0.1%トリフルオロ酢酸溶液、pH 2.0、0.2 μmフィルター滅菌済み)。
アナリシスノート
有糸分裂促進活性は、Swiss 3T3細胞またはNR6-3T3線維芽細胞の培養においてテストされています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8953-BULK:
P8953-VAR:
P8953-5UG-PW:
P8953-5UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.