Merck
P4306
Sigma-Aldrich
血小板由来成長因子-BB ヒト
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
PDGF-BB
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥56,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥56,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
血小板由来成長因子-BB ヒト, PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
1.0-3.0 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
24.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PDGFB(5155)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF), a cationic polypeptide, is an important serum mitogen predominantly found in cells of mesenchymal origin.[1][2] PDGF is mapped to human chromosome 7p22.3 and is expressed in smooth muscle cells, endothelial cells and macrophages.[3][2] PDGF exists as hetero and homodimers : PDGF-AB FDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-CC and PDGF-DD.[4]
アプリケーション
Platelet-Derived Growth Factor-BB human has been used in induction of DNA synthesis and proliferation in low-concentration serum.[5]
生物化学的/生理学的作用
Platelet-derived growth factor (PDGF) is a potent chemoattractant and activator of neutrophils, monocytes, and fibroblasts.[6] PDGF elicits multifunctional actions in a variety of cells. It is mitogenic to mesoderm-derived cells, such as dermal and tendon fibroblasts, vascular smooth muscle cells, glial cells and chondrocytes.[4][7] PDGF-BB isomer is highly expressed in tumor, mediating oncogenic pericyte recruitment and is is a key regulator of angiogenesis.[4] PDGF-BB controls bone homeostasis, repair and regeneration.[8] It increases the synthesis of phospholipids, cholesterol esters, glycogen and prostaglandins and modulates LDL receptor binding.
その他情報
ヒトPDGFのB鎖からなる二量体
物理的形状
0.2 μmフィルタ-で濾過した溶液の凍結乾燥品
アナリシスノート
生物活性は、BALB/c 3T3細胞のthymidine取り込みに対する用量依存的な促進活性として測定されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4306-10UG:
P4306-10UG-PW:
P4306-BULK:
P4306-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A review of the effects of insulin-like growth factor and platelet derived growth factor on in vivo cartilage healing and repair.
Schmidt MB, et al.
Osteoarthritis and Cartilage / OARS, Osteoarthritis Research Society, 14.5, 403-412 (2006)
Overexpression of platelet-derived growth factor-BB increases tumor pericyte content via stromal-derived factor-1a/CXCR4 axis
Song N, et al.
Cancer Research, 69.15, 6057-6064 (2009)
Growth factors in the treatment of early osteoarthritis
Civinini R, et al.
Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism : The Official Journal of the Italian Society of Osteoporosis, Mineral Metabolism, and Skeletal Diseases, 10.1, 26-26 (2013)
The role of growth factors in wound healing
David L, et al.
The Surgical Clinics of North America, 77.3, 575-586 (1997)
NIH 3T3 cells stably transfected with the gene encoding phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase C from Bacillus cereus acquire a transformed phenotype.
Johansen T, et al.
Molecular and Cellular Biology, 14.1, 646-654 (1994)
資料
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.