アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
methylene chloride: 50 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(Cl)c2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H25ClN6O/c1-11(2)15(9-27)23-19-24-17(22-14-7-5-6-13(20)8-14)16-18(25-19)26(10-21-16)12(3)4/h5-8,10-12,15,27H,9H2,1-4H3,(H2,22,23,24,25)/t15-/m0/s1
InChI Key
PMXCMJLOPOFPBT-HNNXBMFYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4484-1MG:
P4484-BULK:
P4484-VAR:
アクティブなフィルタ