サイズを選択してください
¥13,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥13,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
おすすめの製品
製品名
プロタミン サケ由来, Grade IV, Histone, free(Millon test)
由来生物
fish (salmon)
タイプ
Grade IV
フォーム
solid
不純物
Histone, free (Millon test)
溶解性
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4005-1G:
P4005-VAR:
P4005-BULK:
P4005-5G:
P4005-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック