サイズを選択してください
¥29,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
サイズを選択してください
About This Item
¥29,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
おすすめの製品
詳細
アプリケーション
- to study the functional role of PDI in parasite infection and the interaction between macrophage PDI and L. chagasi[3]
- in the in vitro translation reaction for the generation of disulfide bonds[4]
- in insulin-disulfide reduction assay and peptide binding assay[5]
- as a positive control in thiol-disulfide oxidoreductase activity assay[6]
生物化学的/生理学的作用
包装
物性
単位の定義
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3818-250UG-PW:
P3818-250UG:
P3818-BULK:
P3818-VAR:
P3818-.1MG-PW:
P3818-.1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.