Merck
P3775
Sigma-Aldrich
抗-プロテインA ウサギ宿主抗体
fractionated antiserum, lyophilized powder
別名:
Anti-Protein A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
fractionated antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
包装
vial of 2 mL lyophilized antiserum
テクニック
indirect ELISA: 1:100,000
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
プロテインAは、42 kDaの細菌タンパク質です。Staphylococcus aureusの細胞壁から単離されます。
分画方法では、主に抗血清の免疫グロブリン分画が得られます。特異性を確保するため、必要に応じて分画された抗血清を固相法を用いて吸着します。ウサギ抗プロテインAは、保存剤無添加の0.01 Mリン酸緩衝食塩水(pH 7.2)から凍結乾燥されています。抗体の同一性および純度は免疫電気泳動で確立されます。抗体製剤の電気泳動およびその後の抗ウサギIgGに対する拡散法では1つの沈降アークが得られ、抗ウサギ全血清の場合には複数の沈降アークが得られます。
免疫原
Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)由来プロテインA
アプリケーション
ウサギで産生された抗プロテインA抗体は、免疫ブロッティングに使用されています。
プロテインAは、最小希釈倍率1:50,000でイムノブロッティングで使用される可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
プロテインAは、いくつかの動物種に由来する免疫グロブリンのFc領域と結合できます。「汎用トレーサー」として使用され、結合リガンドおよび遊離リガンドの分離を促進します。また、プロテインAは抗体(IgG)精製においてアフィニティーマトリックスとして機能します。
物理的形状
0.01Mリン酸緩衝食塩水(pH 7.2)から凍結乾燥
再構成
2 ml の脱イオン水で再構成
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3775-1VL-PW:
P3775-VAR:
P3775-BULK:
P3775-1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ritu Gupta et al.
PloS one, 10(7), e0132350-e0132350 (2015-07-07)
Saccharomyces cerevisiae Sub1 is involved in several cellular processes such as, transcription initiation, elongation, mRNA processing and DNA repair. It has also been reported to provide cellular resistance during conditions of oxidative DNA damage and osmotic stress. Here, we report
Regulation of yeast G protein signaling by the kinases that activate the AMPK homolog Snf1
Clement ST, et al.
Science Signaling, 6(291), ra78-ra78 (2013)
Smriti Kala et al.
PloS one, 7(10), e46864-e46864 (2012-10-12)
Most mitochondrial mRNAs in trypanosomatid parasites require uridine insertion/deletion RNA editing, a process mediated by guide RNA (gRNA) and catalyzed by multi-protein complexes called editosomes. The six oligonucleotide/oligosaccharide binding (OB)-fold proteins (KREPA1-A6), are a part of the common core of
Radioimmunoassay
Immunoassay, 269-285 (1996)
Cell cycle-dependent phosphorylation and ubiquitination of a G protein alpha subunit
Torres MP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(23), 20208-20216 (2011)