Merck
P3143
Supelco
ポリ(エチレンイミン) 溶液
analytical standard, 50 % (w/v) in H2O
別名:
PEI, エチレンイミンポリマー 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
分子量
Mn ~60,000
Mw 750,000
濃度
50 % (w/v) in H2O
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
フォーマット
single component solution
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI Key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(エチレンイミン)は、凍結細胞膜をろ過するための膜滑沢剤として用いられる水溶性ポリマーです。小型カラムに充填したPEIセルロースは、PEIセルロース被膜プレート上薄層クロマトグラフィーで用いるときと同じ電解質濃度で、環状ヌクレオチドを関連化合物から分離します。PEI溶液はナノファイバー膜の合成に使用できます。このナノファイバー膜は廃水試料からのアニオン性色素と重金属イオンの吸着に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
P3143-1L:
P3143-BULK:
P3143-VAR:
P3143-EW:
P3143-500ML:
P3143-100ML:
P3143-50ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Micro-nano structure poly (ether sulfones)/poly (ethyleneimine) nanofibrous affinity membranes for adsorption of anionic dyes and heavy metal ions in aqueous solution
Min M, et al.
Chemical Engineering Journal, 197, 88-100 (2012)
Kathrin S Grassme et al.
PloS one, 11(4), e0154176-e0154176 (2016-04-23)
Anterior gradient (AG) proteins have a thioredoxin fold and are targeted to the secretory pathway where they may act in the ER, as well as after secretion into the extracellular space. A newt member of the family (nAG) was previously
Laura Cornara et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(8) (2020-08-09)
The essential oils (EOs) of three Caprifoliaceae species, the Eurasiatic Valeriana officinalis (Vo), the Himalayan Valeriana jatamansi (Vj) and Nardostachys jatamansi (Nj), are traditionally used to treat neurological disorders. Roots/rhizomes micromorphology, DNA barcoding and EOs phytochemical characterization were carried out
Serena Vella et al.
Scientific reports, 5, 18144-18144 (2015-12-18)
High Risk Neuroblastoma (HR-NB) is a pediatric cancer characterized by high malignancy and remarkable cell heterogeneity within the tumour nodules. In a recent study, we demonstrated that in vitro and in vivo over-expression of the non-coding RNA NDM29 (neuroblastoma differentiation
Arseniy Gladkov et al.
Scientific reports, 7(1), 15625-15625 (2017-11-17)
The architecture of neuron connectivity in brain networks is one of the basic mechanisms by which to organize and sustain a particular function of the brain circuitry. There are areas of the brain composed of well-organized layers of neurons connected