抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SPA-27, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~42 kDa
化学種の反応性
Staphylococcus aureus
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg/test using purified protein A from Staphylococcus aureus
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 10 μg/mL of protein A from Staphylococcus aureus for coating. To reduce nonspecific binding we recommend on detection using a secondary anti-mouse, F(ab’)2 fragment antibody
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200745-BULK:
SAB4200745-100UL:
SAB4200745-VAR:
試験成績書(COA)