スキップする
P0643
5-Propyl-2-thiouracil
≥98%
別名:
PTU
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥49,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2OS
CAS番号:
分子量:
170.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
¥49,900
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
CCCC1=CNC(=S)NC1=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-8-7(11)9-6(5)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
RWJRFPUNLXBCML-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Propyl-2-thiouracil (PTU) is used to induce and study mechanisms of hypothyroidism at the levels of thyroid hormone biosynthesis and gene regulation.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C9375T7750P3252
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, 1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)