安全性情報
H6903
Sigma-Aldrich
HEPBS
≥99% (titration), powder, pH 7.6-9.0
別名:
PBS, phosphate buffered saline, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥48,800
100 G
¥135,000
¥48,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥48,800
100 G
¥135,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2O4S
CAS番号:
分子量:
266.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥48,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
HEPBS, ≥99% (titration)
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
pH
7.6-9.0
有効pH範囲
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
pKa 
8.3
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)CCCCN1CCN(CC1)CCO
InChI
1S/C10H22N2O4S/c13-9-8-12-6-4-11(5-7-12)3-1-2-10-17(14,15)16/h13H,1-10H2,(H,14,15,16)
InChI Key
LOJNFONOHINEFI-UHFFFAOYSA-N
詳細
HEPBS/N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid) is mainly used in buffer preparations.[1]
関連事項
Homolog of HEPES and EPPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H6903-VAR:
H6903-25G:
H6903-100G:
H6903-BULK:
H6903-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
CAPSO ≥99% anhydrous basis (titration)
Sigma-Aldrich
C2278
CAPSO
CAPS ≥99%
Sigma-Aldrich
C2632
CAPS
Template-Directed Synthesis in 3?-and 5?-Direction with Reversible Termination
Kaiser A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(33), 8299-8303 (2012)
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers
Michael Bachmann et al.
Journal of cell science, 133(9) (2020-03-21)
αVβ3 integrin can bind to multiple extracellular matrix proteins, including vitronectin (Vn) and fibronectin (Fn), which are often presented to cells in culture as homogenous substrates. However, in tissues, cells experience highly complex and changing environments. To better understand integrin