Merck
C7354
Sigma-Aldrich
抗カルビンジン-D-28K (KD-15) ウサギ宿主抗体
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CALB, Anti-D-28K
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 28 kDa
化学種の反応性
rat, chicken, human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using sections of rat, human or chicken cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant rat calbindin-D-28K
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
rat ... Calb1(83839)
関連するカテゴリー
詳細
カルビンジン-D-28K(ビタミンD-依存性カルシウム結合タンパク質またはコレカルシンとも呼ばれます)は、高度に保存された28 kDaのカルシウム結合タンパク質であり、組織に広く分布しています。これは、低分子量のカルシウム結合タンパク質(CaBP)のファミリーに属しています。カルビンジン-D-28Kは、主に中枢・末梢神経系ニューロンの亜集団ならびに特定の上皮細胞に認められます。
免疫原
ラットカルビンジン-D-28KのC末端領域(アミノ酸185-199)に相当する合成ペプチド。この配列はヒト, マウス, ウシのカルビンジン-D-28Kと同一であり、ニワトリおよびカエルのカルビンジン-D-28Kで高度に保存されています(1アミノ酸置換)。
アプリケーション
抗カルビンジンD-28K(KD-15)ウサギ宿主抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 免疫細胞化学
  • ウエスタンブロッティング
  • マイクロアレイ
  • 免疫組織化学
生物化学的/生理学的作用
カルビンジン-D-28Kは重要な神経解剖学的マーカーです。カルビンジン-D-28K は、その幅広い組織分布にもかかわらず、細胞タイプ特異的な発現パターンを示します。海馬の特定の細胞において免疫細胞化学的に局在が確認されており、そこでは細胞内カルシウムの緩衝や膜内カルシウムの輸送を行っていると考えられています。
カルビンジン1(CALB)はカルシウム結合タンパク質です。本タンパク質は、異所性および小脳形成異常に認められるPurkinje(プルキンエ)細胞の発達に影響を与える場合があります。本タンパク質は、小脳ニューロンの細胞内恒常性の非常に重要な構成要素としても機能します。Purkinje(プルキンエ)細胞のカルビンジン含量が漸進的に減少すると、小脳の腫瘍随伴変化時に変性および死が起こります。パーキンソン病(PD)リスクに及ぼすカルビンジンの影響は、集団の特異性を示します。′
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
アナリシスノート
タンパク質分解酵素で処理(例えば、0.1%トリプシンまたはプロテアーゼで10分間、室温または37°C処理)したホルマリン固定、パラフィン包埋切片の酵素による前消化は、免疫組織化学的染色を促進します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
Altered hippocampal expression of calbindin-D-28k and calretinin in GABAB (1)-deficient mice
Ruttimann E, et al.
Biochemical Pharmacology, 68(8), 1613-1620 (2004)
beta-Catenin is critical for cerebellar foliation and lamination
Wen J, et al.
Testing, 8(5), e64451-e64451 (2013)
Janelle M P Pakan et al.
The Journal of comparative neurology, 501(4), 619-630 (2007-02-06)
Purkinje cells in the cerebellum express the antigen zebrin II (aldolase C) in many vertebrates. In mammals, zebrin is expressed in a parasagittal fashion, with alternating immunopositive and immunonegative stripes. Whether a similar pattern is expressed in birds is unknown.
Subpopulations of neurons expressing parvalbumin in the human amygdala
Pantazopoulos H, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 496(5), 706-722 (2006)
Distribution of and steroid hormone effects on calbindin-D9k in the immature rat brain
Park SY, et al.
Brain Research Bulletin, 152, 225-235 (2019)