P1999
PEAQX 四ナトリウム 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
NVP-AAM077 四ナトリウム 水和物, [[[(1S)-1-(4-ブロモフェニル)エチル]アミノ](1,2,3,4-テトラヒドロ-2,3-ジオキソ-5-キノキサリニル)メチル]ホスホン酸 四ナトリウム 水和物
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
water: 10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].C[C@H](NC(c1cccc2nc([O-])c([O-])nc12)P([O-])([O-])=O)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C17H17BrN3O5P.4Na.H2O/c1-9(10-5-7-11(18)8-6-10)19-17(27(24,25)26)12-3-2-4-13-14(12)21-16(23)15(22)20-13;;;;;/h2-9,17,19H,1H3,(H,20,22)(H,21,23)(H2,24,25,26);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t9-,17?;;;;;/m0...../s1
InChI Key
SMGAGBKXHAHCGQ-VSYRWHDMSA-J
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1999-BULK:
P1999-IP:
P1999-5MG:
P1999-VAR:
P1999-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
お客様の研究ニーズを満たす、イオンチャネルファミリーグルタミン酸受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究