由来生物
Streptomyces platensis
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
色
white to beige
溶解性
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C=C[C@]2(C[H])[C@H]3CC[C@@](O3)([H])C2C1CCC(CNC4=C(O)C=CC(C(O)=O)=C4O)=O
InChI
1S/C22H25NO7/c1-22-9-8-14(25)12(18(22)16-6-7-17(22)30-16)3-2-11(24)10-23-19-15(26)5-4-13(20(19)27)21(28)29/h4-5,8-9,12,16-18,23,26-27H,2-3,6-7,10H2,1H3,(H,28,29)/t12?,16-,17+,18?,22+/m0/s1
InChI Key
IGBNLKVUOHQLTO-MBQNLBDGSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Mode of action: Selectively inhibits lipid biosynthesis by targeting FabF/B within the fatty acid synthesis pathway.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacteria.
WGK
WGK 3
Jan Code
P0025-100UG:
P0025-VAR:
P0025-100UG-PW:
P0025-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ