詳細
zwitterionic
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
分子量
279.44 g/mol
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
nucleic acid detection: suitable
導電率
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
330 mM (20-25°C)
mp
212-215 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H29NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-11-14(2,3)12-10-13-18(15,16)17/h4-13H2,1-3H3
InChI Key
QZRAABPTWGFNIU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O6626-25G:
O6626-BULK:
O6626-5G:
O6626-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック