Merck
O4878
Sigma-Aldrich
オキサロ酢酸デカルボキシラーゼ Pseudomonassp. (シュードモナス)由来
lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
別名:
OAD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 UNITS
¥39,600
1000 UNITS
¥77,600
¥39,600
出荷可能日2025年3月31日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 UNITS
¥39,600
1000 UNITS
¥77,600
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥39,600
出荷可能日2025年3月31日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥100 units/mg solid
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オキサロ酢酸デカルボキシラーゼすなわちOADは、嫌気性細菌のNaポンプとして機能します。カルボキシラーゼ活性を含むαサブユニットを持つ3つのサブユニット、α、βおよびγからなる膜タンパク質です。 [1]
アプリケーション
Pseudomonas sp.由来のオキサロ酢酸デカルボキシラーゼは、低分子量(LMW)ヒト乳画分(5kF画分)の消化に使用されており、[2]またC. thermocellumオキサロ酢酸デカルボキシラーゼ活性を調べる際の陽性コントロールとして使用されています。[3]
オキサロ酢酸デカルボキシラーゼは、Na(+)-グルタミン酸トランスポーターGltSのreentrant loopのターンオーバーおよびアクセスを評価する研究に使用されています。[4]また、本化合物は、様々な炭素源に対するGluconacetobacter oboediensの発酵および代謝特性を検討する研究に使用されています。 [5]
生物化学的/生理学的作用
オキサロ酢酸デカルボキシラーゼはオキサロ酢酸の脱炭酸を触媒し、その活性にはマンガンとマグネシウムが必要です。[6]広範囲のグラム陰性細菌と関係しています。[7]
単位の定義
1ユニットは、pH 8.0、25°C、1分間に、1.0 μmolのオキサル酢酸をピルビン酸とCO2に変換する酵素量です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O4878-BULK:
O4878-VAR:
O4878-500UN:
O4878-1KU:
O4878-100UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N E Labrou et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 365(1), 17-24 (1999-05-01)
Oxaloacetate decarboxylase (OXAD), the enzyme that catalyzes the decarboxylation of oxaloacetate to pyruvic acid and carbon dioxide, was purified 245-fold to homogeneity from Pseudomonas stutzeri. The three-step purification procedure comprised anion-exchange chromatography, metal-chelate affinity chromatography, and biomimetic-dye affinity chromatography. Estimates
Determining citrate in fruit juices using a biosensor with citrate lyase and oxaloacetate decarboxylase in a flow injection analysis system.
Kim, M.
Food Chemistry, 99(4), 851-857 (2006)
Pius Dahinden et al.
The FEBS journal, 272(3), 846-855 (2005-01-27)
The oxaloacetate decarboxylase Na+ pumps OAD-1 and OAD-2 of Vibrio cholerae are composed of a peripheral alpha-subunit associated with two integral membrane-bound subunits (beta and gamma). The alpha-subunit contains the carboxyltransferase domain in its N-terminal portion and the biotin-binding domain
Pablo D Sender et al.
FEBS letters, 570(1-3), 217-222 (2004-07-15)
The citM gene from Lactococcus lactis CRL264 was demonstrated to encode for an oxaloacetate decarboxylase. The enzyme exhibits high levels of similarity to malic enzymes (MEs) from other organisms. CitM was expressed in Escherichia coli, purified and its oxaloacetate decarboxylase
Monica Balsera et al.
The Journal of biological chemistry, 286(11), 9457-9467 (2011-01-07)
The oxaloacetate decarboxylase primary Na(+) pump (OAD) is an essential membrane protein complex that functions in the citrate fermentation pathway of some pathogenic bacteria under anaerobic conditions. OAD contains three different subunits: Oad-α, a biotinylated extrinsic protein that catalyzes the