Merck
O4500
Sigma-Aldrich
1-オクタノール
~99%, liquid
別名:
アルコールC8, オクチルアルコール, カプリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OH
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1697461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.14 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
~99%
形状
liquid
自己発火温度
523 °F
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
T-型Ca2+チャネルをブロックします。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.7 °F
引火点(℃)
86.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O4500-500ML:
O4500-1L:
O4500-1ML-KC:
O4500-1ML:
O4500-100ML:
O4500-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Erich M Staudacher et al.
Journal of neuroscience methods, 180(2), 208-223 (2009-05-26)
A central problem facing studies of neural encoding in sensory systems is how to accurately quantify the extent of spatial and temporal responses. In this study, we take advantage of the relatively simple and stereotypic neural architecture found in invertebrates.
Elian-Simplice Yaganza et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1465-1469 (2008-12-31)
Twenty-one salts were tested for their effects on the growth of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and Pectobacterium atrosepticum. In liquid medium, 11 salts (0.2 M) exhibited strong inhibition of bacterial growth. The inhibitory action of salts relates to the water-ionizing
J Franco et al.
Acta biomaterialia, 6(1), 218-228 (2009-07-01)
The development of materials to support bone regeneration requires flexible fabrication technologies able to tailor chemistry and architecture for specific applications. In this work we describe the preparation of ceramic-based inks for robotic-assisted deposition (robocasting) using Pluronic F-127 solutions. This
Irene Sargiannidou et al.
Neurobiology of disease, 30(2), 221-233 (2008-03-21)
Murine oligodendrocytes express the gap junction (GJ) proteins connexin32 (Cx32), Cx47, and Cx29. CNS phenotypes in patients with X-linked Charcot-Marie-Tooth disease may be caused by dominant effects of Cx32 mutations on other connexins. Here we examined the expression of Cx31.3