Merck
112615
Sigma-Aldrich
1-オクタノール
ReagentPlus®, 99%
別名:
アルコールC8, オクチルアルコール, カプリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OH
CAS番号:
分子量:
130.23
Beilstein:
1697461
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
196 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.14 mmHg ( 25 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
523 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for general lab use)
不純物
≤0.5% (water)
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Chrna1(11435)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-Octanol (n-Octanol) is an ionic liquid[1] and a linear alcohol having an aromatic odor.It has a relatively high boiling point, low water solubility and moderate viscosity.[2] It can be synthesized from capric esters via catalytic hydrogenation.[3] Its oxidative decomposition in the presence of anchored photocatalysts (anchored titanium oxide catalysts and standard TiO2 powder) has been investigated.[4] Its liquid-phase oxidation to 1-octanal in the presence of Ti/Si binary oxide catalysts has been reported.[5] It has gained wide recognition as an extraction solvent in analytical chemistry.[1]
アプリケーション
1-Octanol may be used in the preparation of crystalline poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membranes.[6]
生物化学的/生理学的作用
T-型Ca2+チャネルをブロックします。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.7 °F
引火点(℃)
86.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
112615-1L:
112615-BULK:
112615-VAR:
112615-2.5L:
112615-4L:
112615-500ML:
112615-18L-CS:
112615-20L:
112615-18L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Application of ionic liquids in analytical chemistry"
Liu F-J, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 24(01), 20- 27 (2005)
"Single drop microextraction?development, applications and future trends"
Jeannot.AM, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(16), 2326-2336 (2010)
Tracey N Bell et al.
ACS omega, 5(42), 27393-27400 (2020-11-03)
Information contained in the sequences of biological polymers such as DNA and protein is crucial to determining their function. Lipids are not generally thought of as information-containing molecules. However, from a supramolecular perspective, the number of possible combinations of lipids
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 744-744 (1994)
Photocatalytic degradation of 1-octanol on anchored titanium oxide and on TiO2 powder catalysts.
Yamashita H, et al.
J. Catal., 158(1), 97-101 (1996)