アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
yellow
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(O)cc2OC(=CC(=O)c2c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-16-11(18)8-13-14(15(16)19)10(17)7-12(21-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,18-19H,1H3
InChI Key
LKOJGSWUMISDOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O0641-VAR:
O0641-25MG:
O0641-5MG:
O0641-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)