Merck
PHL89577
バイカレイン
phyproof® Reference Substance
別名:
5,6,7-トリヒドロキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥43,300
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥43,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
272683
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥43,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
256-271 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
InChI Key
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89577-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)