Merck
T3787
Sigma-Aldrich
3,3'5,5'-テトラヨードチロ酢酸
≥98% (TLC), powder, thyrointegrin receptor antagonist
別名:
4-(4-ヒドロキシ-3,5-ジヨードフェノキシ)-3,5-ジヨードベンゼン酢酸, テトラック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥27,900
100 MG
¥65,300
¥27,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥27,900
100 MG
¥65,300
About This Item
化学式:
C14H8O4I4
CAS番号:
分子量:
747.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥27,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
製品名
3,3'5,5'-テトラヨードチロ酢酸,
溶解性
acetone: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless (or faintly yellow to yellow)
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
InChI
1S/C14H8I4O4/c15-8-4-7(5-9(16)13(8)21)22-14-10(17)1-6(2-11(14)18)3-12(19)20/h1-2,4-5,21H,3H2,(H,19,20)
InChI Key
PPJYSSNKSXAVDB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3,3′,5,5′-テトラヨードチロ酢酸は、次の用途で使用されています。
  • ゼブラフィッシュの胚に対するイオキシニル(IOXI)
  • およびジエチルスチルベストロール(DES)への曝露の作用を研究する際の陽性コントロールとして。[1]
  • ウレタン麻酔下雄ラットの歯状回における長期増強(LTP)および長期抑圧(LTD)に対するその作用を研究するため。[2]眼窩線維芽細胞における
  • 甲状腺刺激ホルモン
  • および甲状腺刺激免疫グロブリンの作用に対するその影響を評価するため。[3]
生物化学的/生理学的作用
3,3′,5,5′-テトラヨードチロ酢酸(Tetrac)は、L-チロキシン(T4)の脱アミノ化アナログです。Tetracは、T4および3,5,3′-トリヨード-L-チロシンの血管新生促進作用を妨げます。[4]Tetracはチロインテグリン受容体アンタゴニストです。[5]Tetracは甲状腺ホルモンの結合を妨げます。[6]
Tetracがin vivo条件下でTSHの分泌を調節する可能性が、ラットを使用した研究で報告されています1
関連事項
甲状腺ホルモン類縁体
調製ノート
3,3',5,5'-テトラヨードチロ酢酸は、19.60~20.40mg/mLでアセトンに可溶性で、透明で薄黄色から黄色の溶液を生成します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T3787-BULK:
T3787-25MG:4548173996868
T3787-100MG:4548173996851
T3787-100MG-PW:
T3787-25MG-PW:
T3787-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Effects of Intra-hippocampal L-thyroxine Infusion on Long-term Potentiation and Long-term Depression: A Possible Role for the avb3 Integrin Receptor
Bitiktas S, et al.
Journal of Neuroscience Research (2016)
Shaker A Mousa et al.
Angiogenesis, 11(2), 183-190 (2007-12-18)
Thyroid hormone has been recently shown to induce tumor growth and angiogenesis via a plasma-membrane hormone receptor on integrin alphaVbeta3. The receptor is at or near the Arg-Gly-Asp (RGD) recognition site on the integrin that is important to extracellular matrix
M Yalcin et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 95(4), 1972-1980 (2010-02-06)
Tetraiodothyroacetic acid (tetrac) blocks angiogenic and tumor cell proliferation actions of thyroid hormone initiated at the cell surface hormone receptor on integrin alphavbeta3. Tetrac also inhibits angiogenesis initiated by vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor. We tested
Tetrac and NDAT induce Anti-proliferation via Integrin alphavbeta3 in Colorectal Cancers with Different K-RAS Status
Chin YT, et al.
Frontiers in Endocrinology, 10, 130-130 (2019)
Paul J Davis et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 51, 99-115 (2010-09-28)
Plasma membrane integrin αvβ3 is a cell surface receptor for thyroid hormone at which nongenomic actions are initiated. L-thyroxine (T₄) and 3,3',5-triiodo-L-thyronine (T₃) promote angiogenesis and tumor cell proliferation via the receptor. Tetraiodothyroacetic acid (tetrac), a deaminated T₄ derivative, blocks