Merck
VM20
Sigma-Aldrich
VM20 真空マニホールド
For processing up to 20 plasmid purification samples simultaneously
別名:
Vacuum Assembly
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
VM20真空マニホールドは、多くのSigma製カラムによる核酸精製システムと共に使用する際に優れた効率と性能を提供できるよう設計されています。本マニホールドは、同時に20サンプルを処理でき、すべてのカラムに容易にアクセスできるステップドデザインです。2つの真空結合ポートにより、廃液回収のための複数構成が可能です。廃液はマニホールド本体中、またはネジ状の排液ポートを通じて回収でき、キャパシティに事実上制限のない予備のリザーバーへ分けることもできます。本マニホールドは、繰り返し使用においても割れたり破損したりしない、化学薬品耐性のEndura-Luerストップコックを含みます。
アプリケーション
VM20真空マニホールドは、トラックエッチドメンブレンでの濾過による循環腫瘍細胞の分離に使用されています。
特徴および利点
  • 同時に20サンプルを処理できます
  • デュアルポート設計により、廃液をマニホールド内に回収、または予備リザーバーへ流すことができます。
  • すべてのカラムに容易にアクセスできるステップドデザイン
  • プラグではなくEndura-Luerストップコックを使用
  • 化学薬品耐性のポリプロピレン
構成
キットには、Sigma VM20バキュ-ムマニホ-ルド、Endura-Luer活栓20個、キャップと ノズル2個があるVM20 Accessory Packが付属しています。
物性
本製品は、化学的耐性のあるポリプロピレンから作られています。
化学的な腐食、ひび割れ、破損に対する耐性を強化するため、Endura-Luersが作られました。
おすすめ製品
GenEluteHPプラスミドMiniprepキット
GenEluteFive-MinuteプラスミドMiniprepキット
GenElute HPプラスミドMidiprepキット
ジーンエリュート(GeneElute)HPプラスミドマキシプレップキット
HIS-Select®カートリッジ
HIS-Select®ハイフローカートリッジ(1.2 mL容量)
HIS-Select®ハイフローカートリッジ(6.4 mL容量)
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
置換部
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
T G Ntouroupi et al.
British journal of cancer, 99(5), 789-795 (2008-08-07)
We have developed an automated, highly sensitive and specific method for identifying and enumerating circulating tumour cells (CTCs) in the blood. Blood samples from 10 prostate, 25 colorectal and 4 ovarian cancer patients were analysed. Eleven healthy donors and seven
プロトコル
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.