Merck
N8914
Sigma-Aldrich
NSC308848
≥98% (HPLC), powder
別名:
5-アミノ-2-(2-(ジエチルアミノ)エチル)-1H-ベンゾ[de]イソキノリン-1,3(2H)-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,090
¥17,090
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,090
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21N3O2
CAS番号:
分子量:
311.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥17,090
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
yellow
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)CCN1C(=O)c2cccc3cc(N)cc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-20(4-2)8-9-21-17(22)14-7-5-6-12-10-13(19)11-15(16(12)14)18(21)23/h5-7,10-11H,3-4,8-9,19H2,1-2H3
InChI Key
QDFFNSUDGUZZSJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NSC308848は転写因子に対する低分子インヒビターです。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N8914-BULK:
N8914-5MG:
N8914-VAR:
N8914-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)