スキップする
A0966
4-アミノ-1,8-ナフタルイミド
solid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
20 mg
カートの在庫状況を確認する
¥25,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H8N2O2
CAS番号:
分子量:
212.20
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
217-110-1
MDL number:
¥25,400
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
4-アミノ-1,8-ナフタルイミド,
form
solid
Quality Segment
mp
360 °C
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H8N2O2/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(15)14-12(8)16/h1-5H,13H2,(H,14,15,16)
InChI key
SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Amino-1,8-naphthalimide sensitizes cells to radiation-induced cell damage and enhances the cytotoxicity of 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S6768588741487678
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
360 °C
mp
-
mp
38-41 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)