Merck
N8257
Sigma-Aldrich
α-Naphtholphthalein
>80% purity NaOH basis (titration), practical grade, powder
別名:
1-Naphtholphthalein; 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,500
5 G
¥60,900
10 G
¥94,700
¥19,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,500
5 G
¥60,900
10 G
¥94,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H18O4
CAS番号:
分子量:
418.44
Beilstein:
97816
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥19,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
α-Naphtholphthalein, practical grade
グレード
practical grade
アッセイ
>80% NaOH basis (titration)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
pH
7.3-8.7, colorless to blue-green
mp
238-240 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, red-orange
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccc(c2ccccc12)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)c6ccccc56
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
InChI Key
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-Naphtholphthalein, a phthalein dye is a pH indicator between 7.3 (colorless) and 8.7 (greenish-blue). Applications include inks, markers, detecting viable cells, food storage, and many more.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N8257-1G:
N8257-BULK:
N8257-5G:
N8257-10G:
N8257-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
I M Pérez de Vargas-Sansalvador et al.
Analytica chimica acta, 655(1-2), 66-74 (2009-11-21)
A study of different strategies to prepare phosphorescence-based sensors for gaseous CO(2) determination has been performed. It includes the characterization of different configurations tested, a discussion of the results obtained and possibilities for the future. The optical sensor for gaseous