グレード
indicator grade
品質水準
形状
powder or crystals
組成
Dye content, 95%
テクニック
titration: suitable
色
red-brown
pH
7.2-8.8, yellow to red
有効pH範囲
1.8-2.0, orange to yellow(acid)
7.0-8.8, yellow to violet(alkaline)
mp
290 °C
密度
0.998 g/cm3
λmax
367 nm (2nd)
570 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc(ccc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
InChI Key
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
114472-BULK:
114472-25G:
114472-VAR:
114472-5G:
114472-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック