Merck
N7779
Sigma-Aldrich
Nojirimycin bisulfite
solid, ≥98% (TLC)
別名:
ノジリマイシン 1-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥35,800
¥35,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥35,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO7S
CAS番号:
分子量:
243.23
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥35,800
Check Cart for Availability
製品名
Nojirimycin bisulfite microbial, solid
由来生物
Streptomyces sp.
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1N[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO7S/c8-1-2-3(9)4(10)5(11)6(7-2)15(12,13)14/h2-11H,1H2,(H,12,13,14)/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
PLICPKOWHZITQE-DVKNGEFBSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
親化合物のノジリマイシンとほぼ同じスペクトルを有するが、活性は3~4倍低いβ-グルコシダーゼの阻害剤です。
Inhibitor of β-glucosidase.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7779-5MG-PW:
N7779-BULK:
N7779-VAR:
N7779-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Donsimoni et al.
Enzyme, 39(2), 78-89 (1988-01-01)
This work describes the purification of a beta-glucosidase (beta-D-glucoside-glucohydrolase EC 3.2.1.21) from the digestive juice of Helix pomatia and the study of the enzyme's active site by using different reversible and irreversible inhibitors. The catalytic constants of arylglycosides and their