スキップする
D9641
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride
powder or solid, ≥98% (HPLC)
別名:
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-galactitol, Migalastat
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
2 mg
カートの在庫状況を確認する
¥27,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
199.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥27,900
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or solid
solubility
water: soluble 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m1./s1
InChI key
ZJIHMALTJRDNQI-OLALXQGDSA-N
Application
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride has been used as an α-galactosidase A inhibitor to assess the enzymatic activity of α-galactosidase A. It has also been used as an α-galactosidase A inhibitor to study its effects on the mRNA levels in human embryonic kidney (HEK) cells and hippocampal neurons.
Biochem/physiol Actions
Deoxygalactonojirimycin hydrochloride is an inhibitor of α-galactosidase A. Deoxygalactonojirimycin exhibits therapeutic effects against Fabry disease.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
259544203994M1777
description
-
description
Potent and selective α-galactosidase inhibitor.
description
A potent and selective inhibitor of α-D-galactosidase.
description
≥98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (LC/MS)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or solid
form
crystalline solid
form
solid
form
powder
solubility
water: soluble 1 mg/mL
solubility
water: soluble
solubility
methanol: 5 mg/mL, water: 1 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D9641-BULK: + D9641-2MG: + D9641-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)