スキップする
D9050
N-アセチル-2,3-デヒドロ-2-デオキシノイラミン酸
≥93% (TLC)
別名:
2,3-デヒドロ-2-デオキシ-N-アセチルノイラミン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO8
CAS番号:
分子量:
291.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-550-7
Beilstein/REAXYS Number:
8722455
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
assay
≥93% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 40.8 to 51.0 °, c = 0.66% (w/v) in water
color
white
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO8/c1-4(14)12-8-5(15)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-13/h2,5-6,8-10,13,15-17H,3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
InChI key
JINJZWSZQKHCIP-UFGQHTETSA-N
Application
内因性のノイラミニダーゼ(NEU)特異的阻害剤であるN-アセチル-2,3-デヒドロ-2-デオキシノイラミン酸(NADNA)を使用して、シアリル化-脱シアリル化サイクルに依存する神経プロセスと経路や他のプロセスの発達と機能における内因性ノイラミニダーゼの役割を研究できます。 [1][2]
Biochem/physiol Actions
細菌、ウイルス、および動物のノイラミニダーゼ(シアリダーゼ)の阻害剤。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
110138D1133T2144
assay
≥93% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥93% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: ≥10 mg/mL
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)