Merck
N3755
Sigma-Aldrich
ミクロコッカスヌクレアーゼ Staphylococcus aureus由来
100-300 units/mg protein
別名:
ミクロコッカスヌクレアーゼ, MNase, エンドヌクレアーゼ, ミクロコッカス由来, ミクロコッカスエンドヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 UNITS
¥25,800
200 UNITS
¥70,200
500 UNITS
¥154,000
¥25,800
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 UNITS
¥25,800
200 UNITS
¥70,200
500 UNITS
¥154,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥25,800
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
Staphylococcus aureus
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
100-300 units/mg protein
組成
Protein, ≥40% E1%/280 (Balance primarily sodium citrate)
テクニック
DNA purification: suitable
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Staphylococcus aureus由来のヌクレアーゼは、コアグラーゼ及び動物で検出された耐熱株を評価する研究に使用されています。 [1] また、2つの熱安定性ヌクレアーゼをコードするS. aureusにおける2つの遺伝子の発現特性を調べる研究にも使用されています。 [2]
生物化学的/生理学的作用
DNAの5′-ホスホジエステル結合を加水分解します。
ミクロコッカスヌクレアーゼによるDNAの切断は、G又はCヌクレオチドと比較してA又はTヌクレオチドの5′側で多く認められます。 [3]
単位の定義
1ユニットは、pH 8.8、37°C、1分間に、1.0 μmolの酸可溶性ポリヌクレオチドを未変性DNAから生成する酵素量です(混合ヌクレオチドのEM/260 = 10,000として計算)。
その他情報
注:1 μmolユニット = 約85 A260ユニットです。ここで、1 A260ユニットは、反応液量が3.55 mLの場合に、pH 8.8、37°C、30分間に、ΔA260が1.0となる酵素量です。光路長 = 1 cm。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3755-VAR:
N3755-200UN:
N3755-500UN:
N3755-500UN-PW:
N3755-50UN-PW:
N3755-BULK:
N3755-50UN:
N3755-200UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Dingwall et al.
Nucleic acids research, 9(12), 2659-2673 (1981-06-25)
The substrate specificity of micrococcal nuclease (EC 3.1.4.7.) has been studied. The enzyme recognises features of nucleotide composition, nucleotide sequence and tertiary structure of DNA. Kinetic analysis indicates that the rate of cleavage is 30 times greater at the 5'
Yu Hu et al.
Foodborne pathogens and disease, 9(3), 265-271 (2012-03-03)
Thermonuclease is known as a specific virulence factor in Staphylococcus aureus. It is widely used as a genetic marker for detection of S. aureus in various types of food. Previous studies have revealed the existence of two functional thermostable nucleases
Coagulase and Heat-resistant Nuclease Producing Staphylococcus epidermidis Strains from Animals
DEVRIESE, L. and P. OEDING
Journal of Applied Microbiology, 39, 197-207 (1975)
Frank J Hernandez et al.
Nature medicine, 20(3), 301-306 (2014-02-04)
Technologies that enable the rapid detection and localization of bacterial infections in living animals could address an unmet need for infectious disease diagnostics. We describe a molecular imaging approach for the specific, noninvasive detection of S. aureus based on the
Joana Segura et al.
Nature communications, 9(1), 3989-3989 (2018-09-30)
The interplay between chromatin structure and DNA topology is a fundamental, yet elusive, regulator of genome activities. A paradigmatic case is the "linking number paradox" of nucleosomal DNA, which refers to the incongruence between the near two left-handed superhelical turns